Tyrphostin AG-126
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-[(3-Hydroxy-4-nitrophenyl)methylidene]propanedinitrile, Tyrphostin AG 126, 2-(3-Hydroxy-4-nitrobenzylidene)malononitrile, AG-126, (3-Hydroxy-4-nitrobenzylidene)malononitrile
BISN0202-5MG
APOSBISN0202-5MGEA 58 EUR
APOSBISN0202-5MG
Tyrphostin AG-126
Tyrphostin AG-126
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₀H₅N₃O₃
MW: 215,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00236448
Núm. CAS: 118409-62-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III