DEL-22379
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0204-2MG BISN0204-5MG BISN0204-10MG
APOSBISN0204-2MGEA 174 EUR
APOSBISN0204-2MG APOSBISN0204-5MG APOSBISN0204-10MG
DEL-22379
DEL-22379
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₆H₂₈N₄O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00950163
Núm. CAS: 181223-80-3