ZM-336372
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)-N-(3-(4-hydroxybenzamido)-4-methylphenyl)benzamide, ZM 336372
BISN0205-5MG
APOSBISN0205-5MGEA 48 EUR
APOSBISN0205-5MG
ZM-336372
ZM-336372
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₃H₂₃N₃O₃
MW: 389,455 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683971
Núm. CAS: 208260-29-1