TAK-715
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(4-(2-Ethyl-4-(m-tolyl)thiazol-5-yl)pyridin-2-yl)benzamide
BISN0206-1MG
APOSBISN0206-1MGEA 33.5 EUR
APOSBISN0206-1MG
TAK-715
TAK-715
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₄H₂₁N₃OS
MW: 399,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17012805
Núm. CAS: 303162-79-0