TCS JNK 5a
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0209-10MG BISN0209-50MG
APOSBISN0209-10MGEA 58 EUR
APOSBISN0209-10MG APOSBISN0209-50MG
TCS JNK 5a
TCS JNK 5a
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₁₆N₂OS
Número MDL: MFCD01005305
Núm. CAS: 312917-14-9