(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0215-5MG BISN0215-10MG BISN0215-25MG
APOSBISN0215-5MGEA 161 EUR
APOSBISN0215-5MG APOSBISN0215-10MG APOSBISN0215-25MG
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₆H₁₄F₃IN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435926
Núm. CAS: 391210-10-9