Pamapimod
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0219-1MG BISN0219-5MG
APOSBISN0219-1MGEA 0 EUR
APOSBISN0219-1MG APOSBISN0219-5MG
Pamapimod
Pamapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₂₀F₂N₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14105621
Núm. CAS: 449811-01-2