AZ-304
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: AZ304, 3-(2-Cyanopropan-2-yl)-N-(3-((7-methoxyquinazolin-4-yl)amino)-4-methylphenyl)benzamide
BISN0220-50MG
APOSBISN0220-50MGEA 89.9 EUR
APOSBISN0220-50MG
AZ-304
AZ-304
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₇H₂₅N₅O₂
MW: 451,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812677
Núm. CAS: 942507-42-8