SB239063
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)imidazol-1-yl]cyclohexan-1-ol, trans-4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxy-4-pyrimidinyl)-1H-imidazol-1-yl]-cyclohexanol, Rel-(1r,4r)-4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-ol, 4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexanol
BISN0226-5MG
APOSBISN0226-5MGEA 81.2 EUR
APOSBISN0226-5MG
SB239063
SB239063
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₂₁FN₄O₂
MW: 368,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03792786
Núm. CAS: 193551-21-2