SKF-86002
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-(4-Pyridyl)-6-(4-fluorophenyl)-2,3-dihydroimidazo(2,1-b)-thiazole, 6-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridyl)-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]-thiazole, 4-[6-(4-fluorophenyl)-2H,3H-imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl]pyridine, 6-(4-Fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula:
C₁₆H₁₂F₃FS MW: 297,35 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00869367 Núm. CAS: 72873-74-6 |