CC-90003
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
CC90003, N-(2-((2-((2-methoxy-5-methylpyridin-4-yl)amino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)amino)-5-methylphenyl)acrylamide
BISN0236-25MG
BISN0236-50MG
APOSBISN0236-25MGEA
219
EUR
APOSBISN0236-25MG
APOSBISN0236-50MG
CC-90003
CC-90003
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula:
C₂₂H₂₁F₃N₆O₂ MW: 458.44 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31692404 Núm. CAS: 1621999-82-3 |