GDC0879
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-[4-[(1E)-1-hydroxyimino-2,3-dihydroinden-5-yl]-3-pyridin-4-ylpyrazol-1-yl]ethanol, GDC-0879, 5-(1-(2-Hydroxyethyl)-3-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime
BISN0238-10MG
APOSBISN0238-10MGEA 426 EUR
APOSBISN0238-10MG
GDC0879
GDC0879
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₁₈N₄O₂
MW: 334,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16875916
Núm. CAS: 905281-76-7