DB07268
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-[[2-(3-hydroxyanilino)pyrimidin-4-yl]amino]benzamide, 2-((2-((3-Hydroxyphenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)benzamide
BISN0239-50MG
APOSBISN0239-50MGEA 106 EUR
APOSBISN0239-50MG
DB07268
DB07268
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₇H₁₅N₅O₂
MW: 321,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26960941
Núm. CAS: 929007-72-7