PH-797804
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-(2,4-difluorobenzyloxy)-3-bromo-6-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)-N,4-dimethylbenzamide, 3-(3-Bromo-4-((2,4-difluorobenzyl)oxy)-6-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)-N,4-dimethylbenzamide, PH797804, PH 797804, 3-[3-bromo-4-[(2,4-difluorophenyl)methoxy]-6-methyl-2-oxopyridin-1-yl]-N,4-dimethylbenzamide, PH-797804
BISN0276-25MG
APOSBISN0276-25MGEA 178 EUR
APOSBISN0276-25MG
PH-797804
PH-797804
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₂H₁₉BrF₂N₂O₃
MW: 477,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18251426
Núm. CAS: 586379-66-0