PD318088
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: PD-318088, 5-Bromo-N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzamide, pd 318088, PD318088, pd318088, PD 318088, 5-bromo-N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodoanilino)benzamide
BISN0284-25MG
APOSBISN0284-25MGEA 128 EUR
APOSBISN0284-25MG
PD318088
PD318088
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₆H₁₃BrF₃IN₂O₄
MW: 561,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384973
Núm. CAS: 391210-00-7