SB242235
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0286-1MG BISN0286-5MG BISN0286-25MG
APOSBISN0286-1MGEA 87 EUR
APOSBISN0286-1MG APOSBISN0286-5MG APOSBISN0286-25MG
SB242235
SB242235
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₂₀FN₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690575
Núm. CAS: 193746-75-7