CH4987655
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: RO4987655, 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-N-(2-hydroxyethoxy)-5-((3-oxo-1,2-oxazinan-2-yl)methyl)benzamide
BISN0293-5MG BISN0293-10MG
APOSBISN0293-5MGEA 415 EUR
APOSBISN0293-5MG APOSBISN0293-10MG
CH4987655
CH4987655
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₁₉F₃IN₃O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19443685
Núm. CAS: 874101-00-5