FR180204
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0306-1MG BISN0306-5MG BISN0306-10MG
APOSBISN0306-1MGEA 37.7 EUR
APOSBISN0306-1MG APOSBISN0306-5MG APOSBISN0306-10MG
FR180204
FR180204
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₈H₁₃N₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585805
Núm. CAS: 865362-74-9