Disulfiramo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Disulfuro de bis (N,N-dietiltiocarbamilo), Disulfuro de tetraetiltiuram
BISN0322-1G
BISN0322-5G
APOSBISN0322-1GEA
72.5
EUR
APOSBISN0322-1G
APOSBISN0322-5G
Disulfiramo
Disulfiramo
Formula:
C₁₀H₂₀N₂S₄ MW: 296.55 g/mol Pto. Ebullición: 369 Pto. de fusión: 70 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009048 Núm. CAS: 97-77-8 Índice Merck: 13,03399 |