PX 12
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(sec-Butyldisulphanyl)-1H-imidazole, PX-12
BISN0324-50MG BISN0324-100MG
APOSBISN0324-50MGEA 453 EUR
APOSBISN0324-50MG APOSBISN0324-100MG
PX 12
PX 12
Formula: C₇H₁₂N₂S₂
MW: 188,3136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18086851
Núm. CAS: 141400-58-0