Boceprevir
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0326-5MG
BISN0326-50MG
BISN0326-100MG
APOSBISN0326-5MGEA
92.8
EUR
APOSBISN0326-5MG
APOSBISN0326-50MG
APOSBISN0326-100MG
Boceprevir
Boceprevir
Formula:
C₂₇H₄₅N₅O₅ MW: 519,68 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22208555 Núm. CAS: 394730-60-0 |