3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Di-O-acetyl-1,5-anhydro-2,6-dideoxy-L-arabino-hex-1-enitol, 3,4-Di-O-acetyl-L-rhamnal
BISY007-1G BISY007-5G
APOSBISY007-1GEA 94.4 EUR
APOSBISY007-1G APOSBISY007-5G
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Formula: C₁₀H₁₄O₅
MW: 214,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074970
Núm. CAS: 34819-86-8