Tri-O-acetyl-D-galactal
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3R,4R)-2-(Acetoxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diyl diacetate, 1,5-Anhydro-2-deoxy-D-lyxo-hex-1-enitol 3,4,6-Tri-O-acetyl Ether, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
BISY010-10G BISY010-25G BISY010-100G
APOSBISY010-10GEA 108 EUR
APOSBISY010-10G APOSBISY010-25G APOSBISY010-100G
Tri-O-acetyl-D-galactal
Tri-O-acetyl-D-galactal
Formula: C₁₂H₁₆O₇
MW: 272,25 g/mol
Pto. de fusión: 34…38 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064092
Núm. CAS: 4098-06-0