TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: TCEP HCl
BIT0122-10G BIT0122-5G
APOSBIT0122-10GEA 125 EUR
APOSBIT0122-10G APOSBIT0122-5G
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Used in the reduction of disulphide groups.
  • Water soluble
  • More stablethan DTT
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145469
Núm. CAS: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II