D(+)-Trehalosa dihidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIT0136-100G BIT0136-500G BIT0136-1KG
APOSBIT0136-100GEA 29.2 EUR
APOSBIT0136-100G APOSBIT0136-500G APOSBIT0136-1KG
D(+)-Trehalosa dihidrato
D(+)-Trehalosa dihidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071594
Núm. CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6