Tetraciclina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
BIT0150-100G BIT0150-25G BIT0150-500G
APOSBIT0150-100GEA 79.9 EUR
APOSBIT0150-100G APOSBIT0150-25G APOSBIT0150-500G
Tetraciclina clorhidrato
Tetraciclina clorhidrato
Tetracycline is a bacteriostatic antibiotic with activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formula: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Pto. de fusión: 220…223 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078142
Núm. CAS: 64-75-5