Ticaracillin disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ticarcillin disodium salt
BIT0186-1G BIT0186-500MG BIT0186-5G
APOSBIT0186-1GEA 81.2 EUR
APOSBIT0186-1G APOSBIT0186-500MG APOSBIT0186-5G
Ticaracillin disodium salt
Ticaracillin disodium salt
Inhibits bacterial cell wall synthesis. Highly active against gram negative bacteria such as Agrobacterium strains
Formula: C₁₅H₁₄N₂Na₂O₆S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07787410
Núm. CAS: 4697-14-7