Tiamina clorhidrato ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
BIT0614-100G BIT0614-1KG BIT0614-250G
APOSBIT0614-100GEA 37.7 EUR
APOSBIT0614-100G APOSBIT0614-1KG APOSBIT0614-250G
Tiamina clorhidrato ≥99%
Tiamina clorhidrato
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Pto. de fusión: 247…249 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012780
Núm. CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Índice Merck: 13,09366