L-Treonina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L(-)-Treonina, H-Thr-OH
BIT0719-100G BIT0719-1KG BIT0719-500G
APOSBIT0719-100GEA 21.9 EUR
APOSBIT0719-100G APOSBIT0719-1KG APOSBIT0719-500G
L-Treonina ≥99%
L-Treonina
USP, pyrogen free
Formula: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Pto. de fusión: 255…256 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064270
Núm. CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1