L(-)-Triptófano ≥99.5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
BIT0720-100G BIT0720-1KG BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA 21.9 EUR
APOSBIT0720-100G APOSBIT0720-1KG APOSBIT0720-500G
L(-)-Triptófano ≥99.5%
L(-)-Triptófano
USP, pyrogen free
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Pto. de fusión: 280…285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064340
Núm. CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Índice Merck: 12,09929