L(-)-Tirosina ≥99.5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIT0721-100G BIT0721-1KG BIT0721-500G
APOSBIT0721-100GEA 21.9 EUR
APOSBIT0721-100G APOSBIT0721-1KG APOSBIT0721-500G
L(-)-Tirosina ≥99.5%
L(-)-Tirosina
Ph.Eur, pyrogen free
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002606
Núm. CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4