DL-Treonina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIT0724-100G BIT0724-250G
APOSBIT0724-100GEA 222 EUR
APOSBIT0724-100G APOSBIT0724-250G
DL-Treonina
DL-Treonina
Formula: C₄H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063722
Núm. CAS: 80-68-2