Tyrphostin AG 1478 free base 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(3-Chlorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chlorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
BIT1101-100MG BIT1101-25MG
APOSBIT1101-100MGEA 429 EUR
APOSBIT1101-100MG APOSBIT1101-25MG
Tyrphostin AG 1478 free base 99+%
Tyrphostin AG 1478
Very potent EGF receptor kinase (tyrosine kinase) inhibitor (IC50 = 3 nM). Very weak on PDGF receptor and HER2-NEU kinases (IC50 >100 uM). Eur. J. Biochem. 225: 1047-1053 (1994).
Formula: C₁₆H₁₄ClN₃O₂
MW: 315,76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00270914
Núm. CAS: 153436-53-4