Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato 99,5
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, clorhidrato, Trometamol clorhidrato, Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato, TRIS HCl, THAM HCl
BIT1513-1KG BIT1513-250G BIT1513-5KG
APOSBIT1513-1KGEA 114 EUR
APOSBIT1513-1KG APOSBIT1513-250G APOSBIT1513-5KG
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato 99,5
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Loss on drying: <0.5%
  • Heavy metals: <5ppm
  • pka @ 20°C:8.1
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157.6 g/mol
Pto. de fusión: 149…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012590
Núm. CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Índice Merck: 12,09902