TAPSO (Ácido 2-hidroxi-3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico) ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIT3003-100G BIT3003-1KG BIT3003-500G
APOSBIT3003-100GEA 52.2 EUR
APOSBIT3003-100G APOSBIT3003-1KG APOSBIT3003-500G
TAPSO (Ácido 2-hidroxi-3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico) ≥99%
TAPSO (Ácido 2-hidroxi-3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico)
Biological buffer - useful range 7.0-8.2
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
U.S Patent No 4,169,950 (To Research Organics)
Formula: C₇H₁₇NO₇S
Pto. de fusión: 220…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038352
Núm. CAS: 68399-81-5