Ácido TAPS ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIT3005-100G BIT3005-1KG BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA 29 EUR
APOSBIT3005-100G APOSBIT3005-1KG APOSBIT3005-250G
Ácido TAPS ≥99%
TAPS (Ácido 3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formula: C₇H₁₇NO₆S
Pto. de fusión: 230…235 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007538
Núm. CAS: 29915-38-6