TES tampón ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
BIT3007-100G
BIT3007-1KG
BIT3007-500G
APOSBIT3007-100GEA
49.3
EUR
APOSBIT3007-100G
APOSBIT3007-1KG
APOSBIT3007-500G
TES tampón ≥99%
TES (Ácido 2-(tris(hidroximetil)metilamino)etano-1-sulfonico)
Biological buffer - useful range 6.8-8.2
- Assay (by titration) >99%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formula:
C₆H₁₅NO₆S MW: 229,25 g/mol Pto. de fusión: 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007532 Núm. CAS: 7365-44-8 EINECS: 230-906-3 |