Cloruro de 3,3'-(3,3'-dimetoxi-4,4'-bifenileno)bis(2,5-difenil-2H-tetrazolio)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
BIT3025-10G BIT3025-5G BIT3025-25G
APOSBIT3025-10GEA 94.4 EUR
APOSBIT3025-10G APOSBIT3025-5G APOSBIT3025-25G
Cloruro de 3,3'-(3,3'-dimetoxi-4,4'-bifenileno)bis(2,5-difenil-2H-tetrazolio)
Cloruro de 3,3'-(3,3'-dimetoxi-4,4'-bifenileno)bis(2,5-difenil-2H-tetrazolio)
Formula: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
MW: 727,65 g/mol
Pto. de fusión: 255 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040933
Núm. CAS: 1871-22-3