2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TTC
BIT3086-25G
BIT3086-50G
APOSBIT3086-25GEA
62.5
EUR
APOSBIT3086-25G
APOSBIT3086-50G
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
Formula:
C₁₉H₁₅ClN₄ MW: 334.81 g/mol Pto. de fusión: 249…251 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011963 Núm. CAS: 298-96-4 EINECS: 206-071-6 Índice Merck: 13,09815 |