2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIT3089-10G BIT3089-25G BIT3089-5G
APOSBIT3089-10GEA 43.5 EUR
APOSBIT3089-10G APOSBIT3089-25G APOSBIT3089-5G
2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina
2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina
Formula: C₁₈H₁₂N₆
Pto. de fusión: 247…249 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006045
Núm. CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9