Trizma(R) maleate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIT3097-100G BIT3097-50G
APOSBIT3097-100GEA 87 EUR
APOSBIT3097-100G APOSBIT3097-50G
Trizma(R) maleate ≥98%
Trizma(R) maleate
  • Buffer
Formula: C₈H₁₅NO₇
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 72200-76-1
EINECS: 276-455-6