Ácido D(-)-tartárico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
BIT3618-100G BIT3618-25G BIT3618-500G
APOSBIT3618-100GEA 55.1 EUR
APOSBIT3618-100G APOSBIT3618-25G APOSBIT3618-500G
Ácido D(-)-tartárico 99%
Ácido D(-)-tartárico
Optical resolution agent; Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Pto. Ebullición: 356
Pto. de fusión: 166…174 °C
Densidad: 1.76 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004238
Núm. CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Índice Merck: 12,09235