N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Bis(dimetilamino)etano
BIT7140-100ML
BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA
29
EUR
APOSBIT7140-100ML
APOSBIT7140-250ML
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula:
C₆H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 120…122 °C Pto. de fusión: –55 °C Densidad: 0,775 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 20 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008335 Núm. CAS: 110-18-9 UN: 2372 ADR: 3,II |