Ganciclovir
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
9-[[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]guanine, 2'-Nor-2'-Deoxyguanosine, BW 759, 2-Amino-9-(((1,3-dihydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one, RS-21592
BITP1699-1G
BITP1699-500MG
APOSBITP1699-1GEA
742
EUR
APOSBITP1699-1G
APOSBITP1699-500MG
Ganciclovir
Ganciclovir
- Protein
Formula:
C₉H₁₃N₅O₄ MW: 255,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00870588 Núm. CAS: 82410-32-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...