Uridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
BIU0400-100G BIU0400-250G BIU0400-25G
APOSBIU0400-100GEA 79.9 EUR
APOSBIU0400-100G APOSBIU0400-250G APOSBIU0400-25G
Uridina 99%
Uridina
Formula: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Pto. de fusión: 163…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006526
Núm. CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5