Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIU0402-1G BIU0402-500MG
APOSBIU0402-1GEA 69.6 EUR
APOSBIU0402-1G APOSBIU0402-500MG
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Formula: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
MW: 586,12 g/mol
Pto. de fusión: >140 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5