L(+)-Valina ≥99.5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIV0722-100G BIV0722-1KG
APOSBIV0722-100GEA 21.9 EUR
APOSBIV0722-100G APOSBIV0722-1KG
L(+)-Valina ≥99.5%
L(+)-Valina
USP, pyrogen free
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 295…300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064220
Núm. CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6