Valinomycin
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIV0893-100MG BIV0893-50MG
APOSBIV0893-100MGEA 206 EUR
APOSBIV0893-100MG APOSBIV0893-50MG
Valinomycin
Valinomycin
Anitbiotic produced by Streptomyces fulvissimus. Valinomycin is highly selective for K+ ions over Na+without influencing the permeability of other ions
Formula: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
MW: 1111.34 g/mol
Pto. de fusión: 187…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005114
Núm. CAS: 2001-95-8
EINECS: 217-896-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I