Ácido vaníllico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
BIV1001-100G BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA 36.4 EUR
APOSBIV1001-100G APOSBIV1001-25G
Ácido vaníllico
Ácido vaníllico
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 208…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002551
Núm. CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8