Verapamil hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-((3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylpentanenitrile hydrochloride, Verapamil HCl, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile Hydrochloride, (±)-Verapamil hydrochloride
BIV1326-25G
BIV1326-5G
APOSBIV1326-25GEA
134
EUR
APOSBIV1326-25G
APOSBIV1326-5G
Verapamil hydrochloride
Verapamil hydrochloride
Calcium channel blocker.
Formula:
C₂₇H₃₈N₂O₄ MW: 491,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00055208 Núm. CAS: 152-11-4 EINECS: 205-800-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |